Lovibond® Komparator Farbmesssystem 2000 mit Farbabstufungen
Lieferant: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 2470 CHF
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Lovibond® Komparator Farbmesssystem 2000 mit Farbabstufungen
Kolorimeter Komparator-Sets
Ein preisgünstiges Einsteigersystem zur visuellen Farb- und Farbzahlbestimmung. Dieses System ist erhältlich für viele geläufige Farbskalen. Jedes Set enthält alles, was zur Messung benötigt wird:
  • Den Komparator, mit dem Probe und Farbskala für einen genauen Farbvergleich in dasselbe Sichtfeld gebracht werden können
  • Eine Auswahl an stabilen und vorkalibrierten Farbstandards aus Glas, die in Abstufungen in drehbaren Scheiben untergebracht sind und eine einfache direkte Bewertung der Probe ermöglichen
  • Eine standardisierte Lichtquelle, die einheitliche