Brückenthermostate, Proline
Lieferant: LAUDA
L001542 L001543 L001544 L001545 L001556 L001557 L001558 L001559 L001570 L001571 L001572 L001573
461-1243EA 6340 CHF
461-1243 461-1244 461-1245 461-1246 LAUDL001556 LAUDL001557 LAUDL001558 LAUDL001559 LAUDL001570 LAUDL001571 LAUDL001572 LAUDL001573
Brückenthermostate, Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Brückenthermostate mit einfachem Sensorbedienfeld und variabler Varioflex-Pumpe; Die Modelle PB besitzen eine Druck-/Saugpumpe. Die Modelle PBD sind mit einer stärkeren Druckpumpe mit 8 wählbaren, auf den jeweiligen Leistungsbedarf anpassbaren Stufen bis 1,1 bar und einer Pumpleistung (Druck) von maximal 32 L/min ausgestattet und ermöglichen die Temperierung von tieferen Bädern bis 320 mm. Teleskopstange für Bäder mit einer Breite von 310 bis 550 mm, ergonomischer Griff und rückseitige und seitliche Pumpenanschlüsse.
  • Breiter Temperaturbereich bis 300 °C
  • Heizleistung: 3,5 kW
  • PowerAdapt sorgt für kürzere Aufheizzeiten und optimale Leistung ohne Überhitzung
  • Wahlweise in master- oder command-version
  • Das Gerät kann später von der master- auf die command-version aufgerüstet werden
Master Thermostats: Proline Master thermostats have an easy to read green LED display with 0,01 °C resolution, simple three key operation with additional Tmax button and indicator lights for heating and cooling. SelfCheck assistant ensures user is automatically alerted to possible faults including over-temperature/overloading with visual and acoustic alarms. Units have two module sockets, which can be upgraded with RS232/485 interface, analogue or contact modules.
Wählbare Begrenzung des Sollwertbereichs
Integrierter Externregler in Kaskadenschaltung
Vorlauftemperatur- sowie Korrekturgrößenbegrenzung für präzises Heizen beim Externregelbetrieb
Einfache Temperaturfühler-Kalibrierung
Einstellbarer Startmodus (automatisch/manuell)
Command-Thermostate: Neben den Leistungen des Proline Master Thermostats verfügt der Proline Command zusätzlich über eine hochauflösende, hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1/0,01 oder 0,001 °C. Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Multigrafikdisplay mit Klartextmeldungen, grafischer Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch).
Fixtemperaturen; 8 frei wählbare und veränderbare Temperaturen
Echtzeituhr in Kombination mit Schaltuhrfunktion
Programmierbare Steuerungszeitschaltuhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in jeweils 5 Programme
Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS232/485-Schnittstelle
Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar
Max. Flussrate/max. Druck:
PB: 25 L/min, 0,7 bar, Saugleistung 0,4 bar
PBD: 32 L/min, 1,1 bar
Bestellinformation: Bad nicht im enthalten.