Kalibrier-Thermostate, Serie RE und Proline
Lieferant: LAUDA
L001919 L001920 L001923 L001924 L001925 L001926 L001927 L001928 L001929 L001930 L001931 L001932 L001933 L001934
LAUDL001919EA 9170 CHF
LAUDL001919 LAUDL001920 461-1202 461-1203 461-1200 461-1201 LAUDL001927 LAUDL001928 LAUDL001929 LAUDL001930 LAUDL001931 LAUDL001932 LAUDL001933 LAUDL001934
Kalibrier-Thermostate, Serie RE und Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Kalibrier-Thermostate
Kalibrier-Thermostate sind für Anwendungen in Kalibrierlaboren, wie z. B. ISO, DKD, NAMAS, UKAS, und für Anforderungen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 vorgesehen. Die Testkammern der Geräte bieten ausgezeichnete Temperaturkonstanz und gleichmäßige Verteilung über ein breitesTemperaturspektrum. Sie verfügen über einen höhenverstellbaren Nutzraum und eine separate Vorkammer. Alle Modelle verfügen über eine RS232‑Schnittstelle. Anschluss für Referenzsensor PT100 außer RE 212 J.
  • Temperaturgleichmäßigkeit von ±0,01 K
  • Die RE-Modelle verfügen über eine Variopumpe mit 5