VWR®, Badgefäße für Thermostate
Lieferant: VWR Collection
462-0263EA 1300 CHF
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Badgefäße für Thermostate
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Aus Edelstahl oder Polycarbonat. Sehr gut in Verbindung mit VWR® Einhängethermostaten zu verwenden. Sie werden eingesetzt, wo die Haltbarkeit von Edelstahl oder die transparenten Eigenschaften von Polycarbonat gefragt sind.
  • Offene Bäder, ideal zur Benutzung mit Einhängethermostaten von VWR® oder anderen Herstellern
  • In Edelstahl oder Polycarbonat erhältlich
  • Robust und langlebig
  • Einfach zu reinigen
Hinweis: Die unten angegebenen Temperaturbereiche gelten nur bei Verwendung der Gefäße mit Einhängethermostaten. Ein Einhängethermostat ist erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang des Bades enthalten.