Refrigerated coolers, CGR series
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
C2GR C1GR
GRANC2GREA 5480 CHF
GRANC2GR GRANC1GR
Refrigerated coolers, CGR series
Kühlbehälter Tischkühler
Eintauchkühler werden hauptsächlich als Zubehör zur Gegenkühlung beim Anschluss an ein Wärme-Umwälzthermostat oder zur schnellen Abkühlung von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen verwendet.
  • Die Spule ist so konzipiert, dass sie unter den Steuersteg der Bäder von Grant passt, ohne den Arbeitsbereich zu beeinträchtigen
  • Schnelles Abkühlen: Eine Alternative zum Kühlen mit Trockeneis oder Leitungswasser
  • Die Geräte besitzen eine vernickelte Kupferspule und eine flexible 925-mm-Schlauchverbindung
Die C1GR-Spule eignet sich für Bäder/Thermostate aller Größen. Die C2GR-Spule eignet sich hingegen nur für größere Bäder.
Die Kühlspule kann bei ausgeschaltetem Kühler dauerhaft in Flüssigkeiten bis 100 °C getaucht bleiben und kann zum Abkühlen von 100 °C heißen Flüssigkeiten verwendet werden.
Hinweis: Kühlleistung bei +20, 0 und −10 °C.
Bitte beachten Jedoch eignet sie sich nicht für den Dauerbetrieb bei mehr als 40 °C.