Chlorid-Analysegerät, Modell 926
Lieferant: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
92600009 92600109
661-0131EA 8640 CHF
661-0131 661-0130
Chlorid-Analysegerät, Modell 926
Elektrochemische Messgeräte Chlorid-Messgeräte
Messungen der Salzkonzentration (Natriumchlorid) sind in der gesamten Lebensmittelindustrie (Milchprodukte, Tiefkühlkost, gesalzenes Fleisch, Getränke usw.) sowie in klinischen Situationen erforderlich.
  • Ergonomisches Design, benutzerfreundlich und pflegeleicht
  • Schnelle und genaue Messung des Chlor- und Salzgehalts
  • Aufzeichnung der Werte in ppm durch empfindliches coulometrisches Verfahren
Das Modell 926 ist das ideale Gerät zum Testen von Entsalzungssystemen und zur Überwachung von Produkten, die automatisch zubereitet werden. Das Modell 926S ist bestimmt für Chloridmessungen in biologischen Proben und ist kalibriert in mmol/l. Es ist besonders nützlich bei der endgültigen Bestätigung von Mukoviszidose durch die Analyse von Schweißproben.
Analytische Methoden und Anwendungen gibt es auch für die pharmazeutische Industrie, die Zementherstellung sowie für Fotoerzeugnisse und Veterinärprodukte. Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage weitere Informationen.
Bestellinformation: Lieferung komplett mit 3× Silberanoden, 3× Silberelektroden, 2×14-ml-graduierten-Bechergläsern, 25 g Elektrodenpoliermittel, 100 ml Chloridlösung mit einer Konzentration von 200 mg/l sowie 500 ml Pufferlösung. Lieferung komplett mit 3× Silberanoden, 3× Silberelektroden, 2×14 ml Messbechern, Rührer, 25 g Elektrodenpoliermittel, 100 ml 200 mg/l Chloridlösung und 500 ml Pufferlösung.
Lieferumfang: Die Software (kompatibel mit Windows XP oder höher) muss separat bestellt werden.