Universal- und Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifugen, 5430 / 5430R (IVD)
Lieferant: EPPENDORF
5427000.011 5427000.216 5427000.062 5427000.267 5428000.015 5428000.210 5428000.414 5428000.619 5428000.066 5428000.260 5428000.465 5428000.660 5427000.410 5427000.615 5428000.716
521-2006EA 4235 CHF
521-2006 521-2007 521-2052 521-1280 521-1172 521-1173 521-1174 521-1175 521-1281 521-1282 521-1283 521-1284 521-1548 521-1645 521-1886
Universal- und Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifugen, 5430 / 5430R (IVD)
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese einzigartigen Crossover-Zentrifugen vereinen die besten Eigenschaften einer Mikrozentrifuge (geringer Platzbedarf) und einer Mehrzweckzentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Gerät.
  • Kompatibel mit 12 verschiedenen Rotoren für viele Anwendungen (Mikroröhrchen, PCR-Streifen, Kryoröhrchen, konische Röhrchen, PCR-Platten, Deep-Well-Platten, Objektträger)
  • Fünf Programmtasten für einfachen Zugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Einstellungen
  • Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
  • Eppendorf QuickLock® – System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • Benutzerfreundliche Menüführung in vier Sprachen
  • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung