Mikrozentrifugen, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD-Version)
Lieferant: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 1330 CHF
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Mikrozentrifugen, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD-Version)
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Besonders einfach zu bedienende Mikrozentrifugen, ideal für die Forschung und Routineaufgaben.
  • Extrem kompakt
  • Stabil und geräuscharm
  • Schnelles und bequemes Zentrifugieren durch separate Short-Spin-Taste
  • Automatische Deckelöffnung am Ende der Zentrifugation
  • Mit übersichtlichem, digitalem Diplay für Zeit und Drehzahl
  • Timer von 15 s bis zu 30 min (MiniSpin®) oder von 15 s bis zu 99 min (MiniSpin® Plus)
  • Inkl. Batterie (Power-Pack)
Lieferumfang: Wird mit einem Festwinkel-Mikroröhrchen-Rotor geliefert.