Tisch-Zentrifugalkonzentratoren, CentriVap®
Lieferant: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 10300 CHF
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Tisch-Zentrifugalkonzentratoren, CentriVap®
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
Gesamtsysteme beinhalten Konzentrator, Kühlfalle, Chemikalienbindemittel mit Kartusche, Rotor, Schläuche und Anschlüsse, aber nicht die Vakuumpumpe. Das CentriVap DNA-Modell wird mit eingebauter Membranpumpe (34 l/min), 2 Glasfallen (je 177 ml) und einem DNA-Rotor (60×1,5/2,0 ml oder 72×0,5 ml) geliefert. Diese modularen Systeme müssen mit einer Membran- oder Drehschieberpumpe, einer Kühlfalle (wenn eine Drehschiebepumpe verwendet wird) und einem Rotor ergänzt werden. Für die Verdampfung von Lösungsmitteln, die nicht mit Acryl kompatibel sind (TFA, Aceton, Acetonitril, DMSO usw.), wird ein Modell mit einem Glasdeckel empfohlen. Mit der einzigartig konzipierten Stroboskop-Pistole kann die Verdampfung ohne Abschalten des Systems sichtbar gemacht werden.
Glasdeckel: für Lösungsmittel, die nicht mit Acryl kompatibel sind (TFA, Aceton, Acetonitril, DMSO usw.).
  • Epoxid-beschichtete Aluminium-Kammer
  • Zentrifugation mit Mikroprozessorsteuerung, bis zu 1725 min⁻¹, und Heizung mit Mikroprozessorsteuerung, bis zu +100 °C
  • Bedienfeld mit Ein-/Aus-Taste, Vorheiztaste, optionaler Heat-Boost-Taste, Parametereinstellung, drei Quick-Start™ Tasten und Quick-Stop™ System
  • Automatisches Vakuumablassventil
  • Breitbild-LCD-Bildschirm mit Anzeige von Programmnummer, aktueller und empfohlener Temperatur, Aufheiz- und Zykluszeit sowie der optionalen Heat-Boost-Aktivierung
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Bestellinformation: Vakuumpumpe, Rotor und Kühlfalle werden zur Nutzung benötigt, sind aber nicht enthalten (außer beim Modell CentriVap® DNA). Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung um nach Absprache die für Sie passenden Pumpen, Rotoren und Kühlfallen zu bestellen.