Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5804 / 5804 R (IVD)
Lieferant: EPPENDORF
5804000.013 5805000.017 5804000.064 5805000.068 5804000.323 5805000.327 5804000.366 5805000.360 5804000.560 5804000.528 5805000.629 5805000.661
521-0043EA 5050 CHF
521-0043 521-0075 521-0135 521-0142 521-0994 521-0995 521-1142 521-1143 EPPE5804000.560 521-1714 521-1683 EPPE5805000.661
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5804 / 5804 R (IVD)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Centrifuge 5804/5804 R ist eine Hochgeschwindigkeitszentrifuge für mittlere Kapazitätsanforderungen. Sie ermöglicht molekulare Anwendungen in Gefäßen bis zu 250 ml und bietet zusätzliche Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Plattenkapazität für mehr Vielseitigkeit.
  • Einstellung der zulässigen Höchstdrehzahl je nach Rotortyp durch automatische Rotorerkennung
  • Schnelle und einfache Programmierung von Zeit, Temperatur (gekühlte Modelle), Drehzahl/RZB und Radius
  • 35 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Deckelverriegelung
  • 5804 R: Fast-Cool-
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell 5804 5804 R 5804 5804 R 5804 5804 R 5804 5804 R
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung Umweltschonende Herstellung
Max. Kapazität 4×250 ml 4×250 ml 4×250 ml 4×250 ml 4× 250 ml 4× 250 ml 4×250 ml 4×250 ml
Max. speed 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹
Max. RZB 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g 20913 ×g
Temperatur –9...+40 °C –9...+40 °C –9...+40 °C –9...+40 °C
Beschleunigungs-/Bremskurven 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10
Programme 35 35 35 35 35 35 35 35
Timer 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin
Geräuschpegel <62 dB(A) <58 dB(A) <62 dB(A) <58 dB(A) <62 dB(A) <58 dB(A) <62 dB(A) <58 dB(A)
Stromaufnahme 900 W 1650 W 900 W 1650 W 900 W 1650 W 900 W 1650 W
B×T×H 470×550×340 mm 640×550×340 mm 470×550×340 mm 640×550×340 mm 470×550×340 mm 640×550×340 mm 470×550×340 mm 640×550×340 mm
Gewicht 55 kg 80 kg 55 kg 80 kg 55 kg 80 kg 55 kg 80 kg
Umweltzertifizierung Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001