Aufschlusssystem, AOD1
Lieferant: IKA
458-0052EA 16700 CHF
458-0052
Aufschlusssystem, AOD1
Kalorimeter
AOD 1 Aufschlusssystem dient zum Verbrennungsaufschluss von flüssigen und festen organischen Proben unter Druck in einem geschlossenen System.
  • Quantitativer Aufschluss aller Halogene, Schwefel sowie flüchtiger Metalle wie z.B. As und Hg
  • Absorption der Verbrennungsprodukte in einem wässrigen Medium
  • Katalytische Unterstützung des Oxidationsprozesses durch selbstregenerierende katalytische Oberflächen
Druckgefäß aus hochlegiertem Edelstahl.
Aufschlusstemperatur bis 1200 °C
Maximaler Druck während des Aufschlusses 195 bar
Aufschlusszeit <3 min
Aufschlussgefäß umrüstbar auf den Einwegtiegel C 14.
Kontrollstandards für Cl, S, F und Br.
Einleitung der Verbrennungsgase in eine Absorptionsvorlage über die Entlüftungsstation C 7030.
Lieferumfang: Das System besteht aus AOD 1.1 FZ Aufschlussgefäß, C 48 Sauerstoffstation, AOD 1.2 Fernzündgerät, AOD 1.11 Kontrollstandard (50 ml).