Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 493 CHF
732-4070 732-4074 732-4079
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Blotting-Apparate
Das TurboBlotter™ System ist ein schnelles „Downward Blotting“-Gerät für den hochauflösenden Transfer von DNA und RNA. Der konventionelle German Northern- oder Southern Transferstapel wurde umgedreht, um die Schwerkraft zu nutzen.
  • Schnell - Alkalische Puffertransfers in einer Stunde und neutrale Transfers (SSC) in drei Stunden durch Kapillartransfer von oben nach unten (Downward-Transfer)
  • Kostengünstig - Wiederverwendbares Blotting-Gerät benötigt weniger Puffer sowie Blotting-Papier, Nachfüllpackungen sind verfügbar
  • Kompakt - Geringer Stellflächenbedarf, für mehrere gleichzeitige Transfers stapelbar
  • Effizient - Keine Platzierung schwerer Gewichte auf dem Transferstapel erforderlich, so dass der komplizierte Aufbau standardmäßiger Kapillartransfers von unten nach oben (Upward-Transfer) entfällt
  • Benutzerfreundlich - einfacher Aufbau, kein Strom oder Vakuum erforderlich
Jedes TurboBlotter™ System umfasst einen Blotter sowie Blotting-Papier und Membranen für fünf Transfers. Die Nachfüllpackungen bestehen aus Blotting-Papier und Membranen für fünf Transfers.
* Jedes TurboBlotter™ Kit umfasst: Blotter, 5 Bögen Membranen, Blotting-Papier (40 Bögen 3MM, 100 Bögen GB004 und 5 Brücken)
** TurboBlotter™ Refills umfassen: 5 Bögen Membranen, Blotting-Papier (40 Bögen 3MM, 100 Bögen GB004 und 5 Brücken)
Bestellinformation: TurboBlotter™ systems include transfer device, 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper. Refills include 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper.