Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
Lieferant: Merck
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
1.71200.0001EA 1550 CHF
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Sicherheit, Schnelligkeit, Präzision und volle Kompatibilität mit der großen Palette an Spectroquant® Kits sind die unverwechselbaren Eigenschaften der neuen Thermoreaktor-Generation von Merck. Und das bei denkbar einfacher Gerätebedienung und höchster Anwendersicherheit.
  • Thermoreaktor mit integrierter Sicherheitsabdeckung
  • LCD-Display für Temperatur und Zeit
  • Sieben feste Temperaturzeitprogramme mit automat. Abschaltung am Ende der Heizzeit
  • Temperaturwahl : 148 °C, 120 °C, 100 °C; TR620 verfügt über zwei Heizzonen, die unabhängig eingestellt und gesteuert werden können
  • Alle Thermoreaktoren sind für die Bestimmung von CSB und TOC sowie Gesamtgehalte von Blei, Cadmium, Chrom, Cyanid, Eisen, Kupfer, Nickel, Phosphor, Silber, Stickstoff und Zink geeignet
Spectroquant®-Küvettentestsätze sind zusammen mit den Aufschluss-Reagenzien ein optimal aufeinander abgestimmtes, voll integriertes System.