Präzisionswaagen, Serie Pioneer™
Lieferant: OHAUS
80251582 80251563 80251564 80251566 80251570 80251571 80251573 80251574 80251428 80251575 80251576
611-3924EA 1410 CHF
611-3924 611-3909 611-3911 611-3910 611-3922 611-3913 611-3915 611-3917 611-3920 611-3919 611-3914
Präzisionswaagen, Serie Pioneer™
Waagen
Die Serie Pioneer™ wurde für tägliche Routinewägungen im Labor, in der Industrie und im Bildungswesen entworfen. Zu den benutzerfreundlichen, vorprogrammierten Anwendungen zählen u. a. Stückzählung und Prozentwägen. Zudem stehen 19 Wägeeinheiten zur Auswahl.
  • Einfache 3-Tasten-Bedienung und LCD-Anzeige
  • Zwei verstellbare Füße, Libelle an der Vorderseite
  • Wählbare Umgebungseinstellungen
  • Integrierter Haken für Lastaufnahme an der Waagenunterseite
  • Die 1-mg-Modelle besitzen einen quadratischen Windschutz mit drei Schiebetüren
Bestellinformation: Modelle mit dem Zusatz C verfügen über eine interne Kalibrierung. Modelle mit OIML EC-Zulassung und interner Kalibrierung sind mit dem Zusatz CM gekennzeichnet.