Feuchtebestimmer, MA100
Lieferant: Sartorius Balances
MA100C000230V1 MA100H000230V1 MA100Q000230V1
611-1100EA 16780 CHF
611-1100 617-1104 611-1609
Feuchtebestimmer, MA100
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Der MA100 ist ein genaues, flexibles, konfigurierbares Modell mit einer benutzerfreundlichen Tastatur und Software-Benutzerführung für leichten Zugriff auf alle Betriebs- und Dateneingabemodi.
  • SPRM- enables the operating parameters to be adapted to the results of an available reference method and be saved as a drying routine
  • Access to sample chamber by motorised cover incorporating the heating unit that reduces interfering effects
  • Password protection of parameters
  • Built-in calibration weight
  • Fully automatic endpoint determination, continuously monitoring the drying curve and stopping the process once the sample reaches constant weight
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
Bestellinformation: Eine Reihe (0CE Suffix) von verifizierten Versionen für den Einsatz in der gesetzlichen Messtechnik im europäischen Wirtschaftsraum ist erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Avantor für weitere Details.