Cent-O-Gram® und Dial-O-Gram®
Lieferant: OHAUS
80000009 80000010
611-5003EA 457 CHF
611-5003 611-5068
Cent-O-Gram® und Dial-O-Gram®
Waagen
Abnehmbare Wägeschale aus Edelstahl, Druckguss-Gehäuse und Wägebalken aus Aluminium. Diese Waagen bieten hohe Präzision zu einem günstigen Preis und sind die Favoriten in Schule und Industrie.
  • Selbstausrichtender Wägebalken
  • Magnetdämpfung zur Schwingungsminimierung für schnelle Wägungen
  • Wägeschale Ø 89 mm, Tiefe 7 mm
  • Schnelle Nullpunkt-Justierung durch Justierschraube beim Modell Dial-O-Gram