Drucker- und Waagenzubehör
Lieferant: Ohaus
611-2417EA 36 CHF
611-2417 611-2538 611-1525 611-2416 611-2537 611-2579 611-0598 611-2574 611-2573 611-2572 611-2570 611-5111 611-5412 611-3750 611-3751 OHAU12120761 611-2622 611-2423 611-2543 611-2421 611-2541 611-2540 611-5061 611-2580 OHAU30467918 OHAU30529323 611-4299 611-3887 611-2419 611-3748 611-2539
Drucker- und Waagenzubehör
Waagen
Der Nadeldrucker SF-40A und der STP103 Thermodrucker sind mit jeder Ohaus Waage mit RS 232-Schnittstelle kompatibel. Dies ist besonders nützlich beim Anschluss an eine Ohaus Waage mit GLP-Funktionalität, da sich mit ihnen Audit-Aufzeichnungen ausdrucken lassen. Für bestimmte Ohaus Waagen ist ein Druckerkabel erforderlich (das jedoch nicht im Produktumfang enthalten ist).
Bestellinformation: Nachfolgend eine Liste der geläufigsten Produkte aus dem breiten Sortiment an Zubehör- und Ersatzteilen für Ohaus Waagen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Ihrer VWR-Webseite.