Deodorant-Pads, Odo-Clave®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 242 CHF
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Deodorant-Pads, Odo-Clave®, SP Bel-Art
Deodorants und Lufterfrischer
Diese Pads sind in einem Deodorant getränkt, das bei Hitze ausströmt und Gerüche beim Autoklavieren nicht nur überdeckt, sondern auch neutralisiert.
  • Schützende Umhüllung schmilzt im Autoklaven und das Deodorant wird durch Hitze aktiviert
  • Leichte Handhabung: Einfach in den Autoklav legen
  • In vier angenehmen Duftrichtungen erhältlich
B×L: 32×32 mm
Verpackung: 10 Pads pro Beutel, 10 Beutel pro Box.