VWR® AVS TITRINORM® Kaliumchlorid-Elektrolytlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
83605.260EA 46.4 CHF
83605.260 83605.290 83606.260 83606.290 83605.180
VWR® AVS TITRINORM® Kaliumchlorid-Elektrolytlösungen
Elektrolyte Elektrodenfülllösungen
Die 3-molare Kaliumchloridlösung kann auch zur Aufbewahrung von Elektroden verwendet werden.
Ausführliche Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsdaten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten