Referenzelektroden, InLab® Reference
Lieferant: Mettler - Toledo
51343190 51343191 51343192
662-2871EA 208 CHF
662-2871 662-2872 662-2873
Referenzelektroden, InLab® Reference
Elektroden pH-Elektroden
Referenzelektroden mit S7 Steckkopf.
  • InLab® Reference Plus eignet sich ideal für Messungen mit ionenselektiven Elektroden
  • Referenzsysteme für InLab® Reference Serien: ARGENTHAL™ mit Silberionenfalle (kein Kontaminationsrisiko durch Sulfide und Proteine)
Material: Glass
Bestellinformation: Lieferung mit Zertifikat, jedoch ohne Kabel. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.