VWR®, Spezial-pH-Elektroden
Lieferant: VWR Collection
662-1793EA 195 CHF
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Spezial-pH-Elektroden
Elektroden pH-Elektroden
pH-Elektroden mit festem 1-m-Kabel oder S7-Stecker.
  • Prüfung während des Herstellungsprozesses an 5 Punkten mit anschließender Chargencodierung
  • Mit einem Lagerungsgefäß zum Schutz der Elektrode, damit der Artikel in einwandfreiem Zustand bleibt und sofort einsatzbereit ist
pH-Bereich: 0 bis 14
Temperaturbereich: 0 bis +100 °C (10 bis 100 °C bei abgeflachten Spitzen).
Ansprechzeit: 95% <1 Sekunde (95 % <5 Sekunden bei abgeflachten Spitzen)