Falt- und Rollenhandtücher, Tork
Lieferant: Essity
290016 290076 100297 290067 100288 290068 100278 290163 290179 290190 290059 150299
115-0225EA 213 CHF
115-0225 115-0325 115-3108 115-1398 115-1575 115-1363 115-1574 115-1726 115-1439 115-1634 115-1937 115-1941
Falt- und Rollenhandtücher, Tork
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Papier-Handtücher
Handtücher und Handtuchrollen mit C- und ZZ-Faltung für Tork Spendersysteme, in verschiedenen Qualitätsstufen erhältlich.
  • Tork Premium: weiche, erstklassige Qualität für härteste Wischarbeiten - mit einer besseren und schnelleren Absorption als andere Hand- und Wischtücher
  • Tork Advanced: Tücher und Wischtücher mit verbesserter Leistung, die die Grundanforderungen erfüllen oder übertreffen - dank der guten Absorption, Helligkeit und Festigkeit
  • Tork Universal: Tücher und Wischtücher in Standardqualität für grundlegende Anforderungen
Rollenhandtücher für Spender H1
- Große Anzahl von Handtüchern auf jeder Rolle: selteneres Nachfüllen erforderlich
- Extrem saugfähig: Handtuch trocknet schnell und gründlich
Falthandtücher für Spender H2
- Reduziert den Verbrauch: gibt nur je ein Handtuch aus
- Ermöglicht schnelles und effektives Handabtrocknen
- Extrem saugfähig: Handtuch trocknet schnell und gründlich
C- und ZZ-Falthandtücher für Spender H3
- Herkömmliches Handtuchsystem mit Handtüchern kurzer Länge
- C-Faltung ermöglicht dem Benutzer, mehr als ein Handtuch auf einmal zu entnehmen