Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X70
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL* X70
115-1278EA 473 CHF
KIMB41412 KIMB41300_U 115-1278 KIMB95412 115-2100 115-1281 115-1282 KIMB8389
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X70
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Hergestellt aus schnell einziehendem HYDROKNIT*-Material, einer wasserstrahlverfestigten Zellulose/Polypropylen-Mischung ohne Klebstoffe oder chemische Bindemittel. Für den Einsatz in der Schwerindustrie, Metallverarbeitung und Verarbeitungsanlagen für Chemikalien, Raffinerien, Gummi und Kunststoffe.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Farbe: Weiß.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.