Putztuchrollen, Multizell®
Lieferant: ZVG
Multizell®
115-2736EA 113 CHF
115-2736
Putztuchrollen, Multizell®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Die saugstarken, 3-lagigen und fusselarmen Tücher sind aus 100% Recycling-Material, ungebleicht und naturbelassen. Ideal auch für Tankstellen und Werkstätten.
  • Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • Sehr saugfähig