Putztücher
Lieferant: ZVG
Multiclean® plus Polytex® Multisoft®
115-2722EA 149 CHF
115-2722 115-2721 115-2724 115-2723 115-2720
Putztücher
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Multitex® strong: Diese extrem reißfesten Tücher aus Viskosevlies eignen sich für die Trocken- und die Nassreinigung. Sie sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Die Tücher können nach der Anwendung ausgewaschen und wiederverwendet werden.
Nasswischtücher, Polytex®: Diese lösungsmittelbeständigen Nasswischtücher aus 100% Polypropylen sind auswaschbar und daher wiederverwendbar. Die reißfesten und fusselfreien Tücher entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen und können in zahlreichen Anwendungsbereichen verwendet werden.
Multisoft® Cell: Weiße, 4-lagige, besonders weiche Tücher, die Flüssigkeiten wie z. B. Polierwachs, gut aufnehmen und gleichmäßig wieder abgeben. Ideal für Reinigungs- und Polieranwendungen.
Multiclean® Plus: Extrem saugfähige Putztücher mit Punkt-zu-Punkt-Prägung. Lösungsmittelbeständig, reißfest und fusselfrei. Ideal für Anwendungen in der Industrie, z. B. bei der Wartung von Maschinen.