Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Multitex®
Lieferant: ZVG
Multitex®
115-2799EA 353 CHF
115-2799 115-2798 115-0567 ZVGA11149-01
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Multitex®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese hochwertigen Viskosevlies-Tücher mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselfrei, können große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reißfest. Sie sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht.
  • Lösungsmittelbeständig und faserfrei
  • Höchst saugfähig
  • Hohe Reißfestigkeit, auch nass
Ideal für den Einsatz in sensiblen Arbeitsbereichen wie der Feinmechanik-, der Elektro- und Fahrzeugindustrie sowie in Lackierereien.