Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Polytex®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10160B 10160A 10171A 10171B
115-2701EA 15 CHF
115-2701 115-2702 115-2703 115-2704
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Polytex®
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Weiche Tücher zum Nasswichen von empfindlichen Oberflächen.
  • 100% PP, wiederverwendbar
  • Lösungsmittelbeständig
  • Antistatisch und fusselfrei für die universelle Anwendung im Labor und in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen
  • Hohe Reißfestigkeit und gute Saugkraft