VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher
Lieferant: VWR Collection
115-0031EA 55.4 CHF
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Entwickelt für die Reinigung von Werkbänken, Reinraumflächen, Quarzgläsern und sonstiger Produktionsausrüstung. Geeignet für die Branchen Elektronik, Pharma, Biotechnologie, Chemie, Erdölverarbeitende Industrie, Umwelt und Bildung. Mit glatter Oberfläche.
  • Aus 45% Polyester und 55% Zellstoff
  • Wiederverschließbare Beutel, um die Tücher vor Verschmutzungen und dem Austrocknen zu schützen
  • Verstärktes Gewebe ohne Verwendung von Chemikalien, dadurch weniger ionische Verunreinigungen
Suitable for use in Class 100, ISO 5 cleanrooms.
Farbe: Weiß