Reinraum-Wischtücher, Anticon® Gold Sorb™
Lieferant: CONTEC
492238-957 492238-956 492238-958 492238-959 492238-955 492238-960
115-0440EA 138 CHF
115-0440 115-1848 CONT492238-958 CONT492238-959 CONT492238-955 CONT492238-960
Reinraum-Wischtücher, Anticon® Gold Sorb™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Wischtuch aus 100% Polyester, Mischung aus Standard- und Mikrofaserfilamenten mit versiegelten Rändern.
  • Einzigartige Mikrofaser entfernt hervorragend Rückstände und Partikel, selbst bei trockener Anwendung
  • Versiegelte Kanten zur Reduzierung der Partikel- und Faserfreisetzung
  • Hohes Absorptionsvermögen und schnelle Adsorption für hervorragende Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus einzigartigem Mikrofasergarn, das eine bessere Reinigungsleistung gegenüber anderen herkömmlichen Mikrofaserwischtüchern bietet
  • Sterile Ausführung in leicht aufzureißenden Beuteln mit wenigen Tüchern verpackt, um Abfall zu reduzieren
Das Anticon® Gold Sorb™ ist ein einzigartiges Wischtuch, das die Vorteile von Mikrofasergarn mit denen von Polyestergarn kombiniert, um so ein Wischtuch mit überragenden Wisch- und Absorptionseigenschaften zu schaffen. Die firmeneigenen versiegelten Ränder dieser Wischtücher ermöglichen den Gebrauch des gesamten Wischtuchs zur Reinigung, ohne Schäden auf empfindlichen Oberflächen zu hinterlassen. Die Anticon® Gold Sorb™ Wischtücher besitzen nicht scheuernde Ränder, wodurch sie sich besonders für die Reinigung von empfindlichen Komponenten eignen. Diese Wischtücher wurden in einem Reinraum gewaschen.
Für Umgebungen der ISO-Klassen 3-5 empfohlen.