Reinraum-Wischtücher, Super Polx® 1200
Lieferant: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 1710 CHF
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Reinraum-Wischtücher, Super Polx® 1200
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die Wischtücher aus Polyester  wurden für den Einsatz im Bereich der Fertigung von integrierten Schaltkreisen, LCDs, Halbleitern und anderen Geräten entwickelt, die empfindlich gegen Faser- und Partikelkontamination, nicht flüchtige Rückstände und Ionen sind. Gewaschen und verpackt gemäß ISO-Klasse 4 (Klasse 10). Die Endlosfilament-Interlock-Qualität verhindert, dass sich die Wischtücher auflösen oder Fasern abgeben.
  • Reißfest für intensive Reinigungsarbeiten
  • Partikel- und fusselarme Trockenwischtücher, sehr gute Saugfähigkeit
  • Geeignet für Isopropanol und andere Lösungsmittel
  • autoklavierbar
  • Chargenrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
Super Polx® 1200A ist eine leichtere, kostengünstigere Version von Super Polx® 1200.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M 2.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.