Reinraum-Wischtücher, ProWipe® 750
Lieferant: Berkshire
ProWipe®
BERKPW750.090920UEA 72.7 CHF
BERKPW750.090920U 115-0351 115-0536
Reinraum-Wischtücher, ProWipe® 750
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Polypropylen/Cellulose-Vliesmischung für allgemeine Anwendungen, bei denen eine starke Kontamination durch Fasern vermieden werden soll. Die Wischtücher bestehen aus strapazierfähigen Fasern für intensive Reinigungsarbeiten. Außerdem sind sie für die Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten und für nasse Bereiche geeignet.
  • Multi-layer composite with cellulose layer thermally bonded between the two polypropylene outer layers
  • Engineered for compatibility with acid solvents
  • Extremely durable and pure with very low particle and fiber generation
  • High absorbency to weight ratio may reduce cost in use compared to similar weight nonwovens
  • Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
  • Autoclavable
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Colour: White
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.