Reinraum-Wischtücher, ProWipe® 880
Lieferant: BERKSHIRE
PW880.1212.12 PW880.0810.12 100597
115-0353EA 157 CHF
115-0353 BERKPW880.0810.12 BERK100597
Reinraum-Wischtücher, ProWipe® 880
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Polypropylenvlies für nasse Anwendungen mit Säuren und anderen aggressiven Lösungsmitteln. Die Wischtücher bestehen aus strapazierfähigen Fasern für intensive Reinigungsarbeiten.
  • Widerstandsfähig aufgrund vier verfestigter Lagen aus hochwertigem, weichem Polypropylen
  • Partikel- und fusselarm
  • Weiche Oberfläche
  • Hohe Saugfähigkeit
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.