Spender für Reinraumwischtücher
Lieferant: S-CURVE
WDL-125 WDL-99
113-0342EA 791 CHF
113-0342 113-0343
Spender für Reinraumwischtücher
Wischtuch-Spender
Aus klarem, 6 mm starken Acryl, mit anhängendem Klappdeckel.
  • Schützt Wischtücher zuverlässig vor Kontamination
  • Klappdeckel zur schnellen Befüllung. Frontöffnung zur einfachen Entnahme der Tücher
  • Runde Kanten und glatte Flächen für schnelle und einfache Reinigung