Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Lavette Super
Lieferant: PGI NONWOVEN
74464 74465 74466 74467 74468
115-2475EA 36.7 CHF
115-2475 115-2476 115-2477 115-2478 115-2479
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Lavette Super
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Extrastarke hygienische Wischtücher, besonders leistungsstark. In fünf Farben erhältlich.
  • 70% viscose, 30% polyester, reusable
  • Unique open structure, inhibits growth of micro-organisms and absorbs up to 9 times its own weight
  • Excellent resistance, even when wet
  • Wipes can be machine washed up to 15 times
  • Good resistance to bleach and can be autoclaved at 135 °C for 7 min