VWR® Spec-Wipe® 7, Reinraum-Wischtücher
Lieferant: VWR Collection
115-0043EA 99.7 CHF
115-0043 115-0044
VWR® Spec-Wipe® 7, Reinraum-Wischtücher
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Optimal für die Reinigung rauer oder unebener Flächen, dennoch weich genug für empfindliche Oberflächen. Die doppelt gewebten Wischtücher aus 100% Polyester eignen sich für den Einsatz in Bereichen, in denen eine möglichst geringe Verunreinigung durch Partikel und Fasern gefordert ist.
  • Doppelt gewebt für extreme Langlebigkeit, Endlos-Einzelfilamente für besondere Weichheit
  • Versiegelte Kanten zur Vermeidung von Faser- und Fusselablösung
  • Gewaschen in Reinräumen der ISO-Klasse 4, um Verunreinigungen durch Partikel und extrahierbare Substanzen zu minimieren