Wischtücher, KIMTECH PREP*
Lieferant: Kimberly-Clark
Kimtech™ Prep®
115-1557EA 217 CHF
115-1557 115-2222 115-2032
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Feste, fusselarme, wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen und Kfz-Werkstätten.
  • PP, wiederverwendbar
  • Zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen
  • Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
  • Rolle 115-222 ist kompatibel mit den Spendern 115-0045, 115-1533 und 115-2038
Farbe: Blau