Reinraum-Wischtücher, Kimtech™ Pure W4
Lieferant: KIMBERLY CLARK
7605 7646
115-2163EA 548 CHF
115-2163 115-1277
Reinraum-Wischtücher, Kimtech™ Pure W4
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die Wischtücher aus 100% PP sind dank thermischer Verbindung (d.h. keine Klebestoffe oder Bindemittel) besonders gut für spezielle Reinigungsaufgaben in kritischen Anwendungsbereichen geeignet.
  • Doppelt in antistatischen Beuteln verpackt
  • Geschnittene Kanten
  • Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4, M 2.5 geeignet.
Farbe: Weiß