Beschwerungsringe für Gefäße, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 128 CHF
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Beschwerungsringe für Gefäße, SP Bel-Art
Gewichte Beschwerungsgewichte
Bleikern, mit grüner Vinyl-Beschichtung. Offenes Design (C-förmig), ist für Gefäße mit seitlichen Anschlüssen geeignet. Zur Stabilisierung von Glas- oder Kunststoffgefäßen auf Schüttlern oder in Wasser- und Ölbädern, Thermostaten etc. Verhindern ein Umkippen. Die Beschichtung verhindert ein Zerkratzen der Gefäße und die Beschädigung sonstiger Oberflächen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Es stehen verschiedene Abmessungen für unterschiedliche Gefäßgrößen zur Verfügung