Beschwerungsringe für Gefäße
Lieferant: HEATHROW
HS8881A HS8881B HS8881C HS8881D HS8882A HS8882B HS8882D
214-1891EA 52.9 CHF
214-1891 214-1892 214-1893 214-1894 214-1942 214-1943 214-1945
Beschwerungsringe für Gefäße
Gewichte Beschwerungsgewichte
Bleikern, mit blauer Vinyl-Beschichtung. Offene oder geschlossene Ausführung. Offen auch für Gefäße mit seitlichen Anschlüssen geeignet. Zur Stabilisierung von Glas- oder Kunststoffgefäßen auf Schüttlern oder in Wasser- und Ölbädern. Das Gewicht verhindert ein Umkippen. Die Beschichtung verhindert ein Zerkratzen der Gefäße und die Beschädigung sonstiger Oberflächen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Es stehen verschiedene Abmessungen für unterschiedliche Gefäßgrößen zur Verfügung