Fläschchen mit Bördelrand, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
342030-0003 342030-0005 342030-0010 342030-0020
215-1493EA 3120 CHF
215-1493 215-1494 215-1495 215-1496
Fläschchen mit Bördelrand, Nalgene®
Vials
Ideal zur Verpackung, Lagerung und Versand von diagnostischen Seren, biologischen Seren, Arzneimitteln für die Veterinärmedizin und ophthalmischen Arzneien. Hergestellt und verpackt in kontrollierten Arbeitsbereichen mit HEPA-Filterung. PETG, glasklar
  • Sterilisiert auf 10-6 SAL (Sterility Assurance Level). Erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI und USP 661 Standards
  • Mit entsprechenden Gummistopfen und Bördelkappen für den Luftfracht-Versand geeignet (Gummistopfen und Bördelkappen müssen separat geordert werden)
  • Qualitätsgeprüft zur Gewährleistung