Szintillationsröhrchen, Snaptwist®
Lieferant: Simport Scientific
S207 S207-5
720-0494EA 180 CHF
720-0494 720-0495
Szintillationsröhrchen, Snaptwist®
Vials
Allzweck-Röhrchen bestehen aus PP und HDPE. Sie werden für die Flüssigszintillations- und Gammazählung, Chromatographie, Probenlagerung und -kultivierung verwendet. Sie passen in LKB- und Packard Varisette-Zähler.
  • Kappen leicht entfernbar (Vierteldrehung), dadurch besteht keine Verschüttungsgefahr
  • Der eingebaute Formschluss verhindert das Abspringen der Kappe
  • Die Röhrchen lassen sich über ihre gesamte Breite von 12,5 mm öffnen