Szintillations-Gefäße
Lieferant: KARTELL
933 934
216-4308EA 506 CHF
216-4308 216-4309
Szintillations-Gefäße
Vials
Kompatibel mit allen Szintillations-Zählgeräten. Ein spezieller Schraubverschluss gewährleistet eine auslaufsichere Handhabung. HDPE.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable