Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Lieferant: Müller + Krempel
215-8343EA 272 CHF
215-8343 215-8342 215-8345 215-8344 215-8341
Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Vials
Probenfläschchen aus AR-Glas, klar mit schwarzer Schraubkappe. Ideal zur Aufnahme, Lagerung und Transport von Proben.
  • Dünnwandig, zylindrisch
  • Dicht schließender Schraubverschluss
  • Für Anwendungen ohne hohe Ansprüche an Temperaturbeständigkeit