Mikro-Verpackungsfläschchen mit Gewinde, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 160 CHF
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Mikro-Verpackungsfläschchen mit Gewinde, Nalgene®
Vials
PPCO, durchscheinend mit niedrigem Metallgehalt. Einwegfläschchen, sehr gut als Verpackung für den Luftfracht-Versand geeignet. Ideal auch zur Aufbewahrung und Transport von PCR-Reagenzien, Diagnostika, Pharmaka und eine Vielzahl weiterer Anwendungen. Niedrige Fertigungstoleranzen erlauben auch den Einsatz bei automatischer Befüllung. Nicht zytotoxisch und nicht pyrogen.
  • Zentrifugierbar bis 13000×g bei Raumtemperatur
  • Eine Vielzahl verschiedener Schraubverschlüsse (z. B. 215-1630) sind optional erhältlich
  • Unsteril oder steril, klar oder braun eingefärbt verfügbar
*Passend für die meisten biotechnologischen und diagnostischen Geräte.
** e-beam irradiation.
Zertifizierungen: Erfüllen die Anforderungen gemäß USP Class VI und FDA CFR 21.177.1520. Braune Fläschchen erfüllen die Anforderungen gemäß USP XXIV hinsichtlich Lichtdurchlässigkeit.