VWR®, Farbkennzeichnungen für Kryoröhrchen
Lieferant: VWR Collection
479-0807EA 27.6 CHF
479-0807 479-0811 479-0813
VWR®, Farbkennzeichnungen für Kryoröhrchen
Deckeleinsätze
Die Einsätze zur Farbkennzeichnung aus PP passen genau in die Deckel von Kryoröhrchen.
* Set: beinhaltet eine Auswahl in weiß, blau, rot, grün und gelb ( je 100).