VWR® CryoCane™, Cryogenic Sleeves for CryoCanes®
Lieferant: VWR
VWR® CryoCane™
211-0229EA 145 CHF
211-0229
VWR® CryoCane™, Cryogenic Sleeves for CryoCanes®
Kryo-Strohhalme
PVC. Schützt CryoCane Elemente während Handhabung und Aufbewahrung.