VWR®, Bördelwerkzeuge und Öffnungszangen
Lieferant: VWR
VWR®
548-0074EA 621 CHF
548-0074 548-0499 548-0071
VWR®, Bördelwerkzeuge und Öffnungszangen
Crimper, Capper und Decapper
Manuelle Bördelwerkzeuge.
  • Gehärtete Schließbacken mit Speziallegierung, chemisch resistent
  • Einfache und komfortable Handhabung
  • Einstellbarer Bördeldruck
Variable Bördelhöhe für Werkzeuge 11, 13 und 20 mm.