VWR® ND18/ND22/ND28, Flaschen mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR
VWR®
548-0144EA 34.4 CHF
548-0144 548-0623 548-0554 548-0555 548-0649 548-0625
VWR® ND18/ND22/ND28, Flaschen mit Schnappdeckel
Vials
Diese Flaschen können zur Aufbewahrung von Pulvern und Feststoffen verwendet werden.
  • Verschlüsse und Flaschen können separat bestellt werden
  • Schnell und einfach wieder zu öffnen und zu verschließen
  • Keine Dichtungen in der Kappe erforderlich