Rückschlagventile
Lieferant: KARTELL
418 419
229-3330EA 69.8 CHF
229-3330 229-3331
Rückschlagventile
Ventile Rückschlagventile
PP, transparent. Verhindern Druckabfall oder Rückfluss. Maximaler Arbeitdruck 2 Bar und minimaler Arbeitsdruck 0,07 Bar bei Raumtemperatur (20 °C).
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Mit konischen Enden zur sicheren Schlauchbefestigung