Kapillaren
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-626-00-M3 JR-T-625-05-M3 JR-T-625-10-M3 JR-T-625-20-M3 JR-T-625-40-M3 JR-T-625-30-M3
554-1518EA 84.4 CHF
554-1518 554-1094 554-1095 554-1096 554-1517 554-0788
Kapillaren
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Edelstahl SS316 geschweißt unter Inertgas.
  • Glatte Innenwände
  • Weiches, geglühtes Äußeres für einfachen Verbindung mit Konen und Fittings
Eine Auswahl an verschiedenen Größen für HPLC- und GC-Applikationen. Diese Kapillaren halten einem Druck von min. 315 bar (4600 psi) stand.